3-(Phosphonooxy)-N-(2,4-xylyl)naphtalène-2-carboxamide
Fournisseur: Serva
Attention
30002.01 30002.02
SERA30002.01EA 0 EUR InStock
SERA30002.01 SERA30002.02
3-(Phosphonooxy)-N-(2,4-xylyl)naphtalène-2-carboxamide
3-(Phosphonooxy)-N-(2,4-xylyl)naphtalène-2-carboxamide
Formule: C₁₉H₁₈NO₅P
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042711
Numéro CAS: 1596-56-1
EINECS: 216-480-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité