2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline
Fournisseur: Serva
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
30230.02
SERA30230.02EA 0 EUR InStock
SERA30230.02
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₄H₁₂N₂
MW: 208,26 g/mol
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004973
Numéro CAS: 484-11-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 13,06477
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité