Néofuchsine
Fournisseur: Serva
Danger
30293.01
SERA30293.01EA 0 EUR InStock
SERA30293.01
Néofuchsine
Néofuchsine
Formule: C₂₂H₂₄ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012567
Numéro CAS: 3248-91-7
EINECS: 221-831-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité