Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 1-octanesulfonique sel de sodium

Fournisseur: Serva
Attention

31045.02
SERA31045.02EA 0 EUR InStock
SERA31045.02
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium


Formule: C₈H₁₇NaO₃S
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007544
Numéro CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1244cb11db07775dec2e193823e40080024b7036&vid=32d95cd9e321818e2f94c8261c4b4e6180ee0fc7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité