Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rouge de phénol sel de sodium

Fournisseur: Serva
Synonyms: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, Phenol red water soluble, Sodium hydrogen 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bisphenolate S,S-dioxide

32097.02
SERA32097.02EA 0 EUR InStock
SERA32097.02
Rouge de phénol sel de sodium
Rouge de phénol sel de sodium


Formule: C₁₉H₁₃NaO₅S
MW: 376,35 g/mol
Point de fusion: 285 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066901
Numéro CAS: 34487-61-1
EINECS: 252-057-8
Merck Index: 12,07397
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité