Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Riboflavine

Fournisseur: Serva

34350.02 34350.03
SERA34350.02EA 0 EUR InStock
SERA34350.02 SERA34350.03
Riboflavine
Riboflavine


Formule: C₁₇H₂₀N₄O₆
Point de fusion: 280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005022
Numéro CAS: 83-88-5
EINECS: 201-507-1
Merck Index: 12,08367
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité