Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle

Fournisseur: Serva

34600.01
SERA34600.01EA 0 EUR InStock
SERA34600.01
β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle
β-D-Glucopyrannoside d'α-hydroxy-o-tolyle


Formule: C₁₃H₁₈O₇
Point de fusion: 199…201 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006590
Numéro CAS: 138-52-3
EINECS: 205-331-6
Merck Index: 12,08476
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité