Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane), 125 cSt (25°C)

Fournisseur: Serva

35145.01
SERA35145.01EA 0 EUR InStock
SERA35145.01
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane), 125 cSt (25°C)
Poly(dimethylsiloxane-co-methylphenylsiloxane)
Straw coloured polyophenylmethyldimethylsiloxane

Faible volatilité et plage de températures d'utilisation de -40 à +230 °C en système ouvert et jusqu'à +315 °C en système fermé. Une bonne résistance à l'oxydation et au gommage, associée à une excellente compressabilité, rendent ce fluide extrêmement stable.


Point d'ébullition: ∼35 °C (1013 hPa)
Densité: 0.982 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >101.1 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 63148-52-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité