Silicone DC 710 fluid
Fournisseur: Serva
35149.04
SERA35149.04EA 297 EUR InStock
SERA35149.04
Silicone DC 710 fluid
Liquides pour bains à circulation
  • Retains its properties after continuous use at temperatures up to 260°C in closed systems
  • Shows very low volatility even at elevated temperatures
  • Highly resistant to oxidation and gumming
Collapse All
Désignation Point d'éclair Viscosité Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
DC 710 302 °C 500 mm²/s (25 °C) Glass bottle for solids 1 kg SERA35149.04
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité