Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Amidon soluble acc. Zulkowsky

Fournisseur: Serva

35368.01
SERA35368.01EA 0 EUR InStock
SERA35368.01
Amidon soluble acc. Zulkowsky
Amidon soluble


Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Point de fusion: 256 °C
Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité