Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Synperonic® L61 tensioactif

Fournisseur: Serva

35714.01
SERA35714.01EA 0 EUR InStock
SERA35714.01
Synperonic® L61 tensioactif
Poloxamer 181 (Pluronic® L-61, Synperonic® L61)


Formule: HO(C₂H₄O)a(C₃H₆O)b(C₂H₄O)a
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082049
Numéro CAS: 9003-11-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité