Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tanin

Fournisseur: Serva

35753.01 35753.02
SERA35753.01EA 0 EUR InStock
SERA35753.01 SERA35753.02
Tanin
Tanin


Formule: C₇₆H₅₂O₄₆
Point de fusion: 218…219 °C
Densité: >1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 199 °C
Numéro MDL: MFCD00066397
Numéro CAS: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité