Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrabutylammonium hydrogénosulfate

Fournisseur: Serva
Attention

35854.01
SERA35854.01EA 47 EUR InStock
SERA35854.01
Tétrabutylammonium hydrogénosulfate
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate


Formule: (C₄H₉)₄NHSO₄
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00011637
Numéro CAS: 32503-27-8
EINECS: 251-068-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité