Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Méthyluracile

Fournisseur: Serva

36460.02
SERA36460.02EA 0 EUR InStock
SERA36460.02
5-Méthyluracile
5-Méthyluracile


Formule: C₅H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 389 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 218 °C
Densité: 1.454 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00006026
Numéro CAS: 65-71-4
EINECS: 200-616-1
Merck Index: 12,09539
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité