DL-α-Tocophérol
Fournisseur: Serva
Synonyms: (±)-α-Tocopherol, Vitamin E Alcohol, all-rac-α-Tocopherol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, DL-alpha-Tocopherol, Vitamin E
36570.02
SERA36570.02EA 0 EUR InStock
SERA36570.02
DL-α-Tocophérol
DL-α-Tocophérol
Formule: C₂₉H₅₀O₂
MW: 430,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD00072051
Numéro CAS: 10191-41-0
EINECS: 233-466-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité