Triéthanolamine chlorhydrate
Fournisseur: Serva
36885.02
SERA36885.02EA 0 EUR InStock
SERA36885.02
Triéthanolamine chlorhydrate
Triéthanolamine chlorhydrate
Formule: C₆H₁₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012596
Numéro CAS: 637-39-8
EINECS: 211-284-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité