Huile de bois de cèdre
Fournisseur: Serva
Attention
Synonyms: Cedar wood oil, Cedar Oil, Cedar Leaf Oil
38565.01
SERA38565.01EA 0 EUR InStock
SERA38565.01
Huile de bois de cèdre
Huile de bois de cedre
Densité: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146327
Numéro CAS: 8000-27-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité