Precast horizontal gel kits, SERVALYT™ PRECOTES™ IEF Starter Kit
Fournisseur: Serva
39060.01
SERA39060.01EA 0 EUR InStock
SERA39060.01
Precast horizontal gel kits, SERVALYT™ PRECOTES™ IEF Starter Kit
Gels d'électrophorèse Gels pré-coulés
SERVALYT™ PRECOTES™ are easy to start, ready to use kits for special applications.
SERVALYT™ PRECOTES™ IEF Starter Kit contains:
3× SERVALYT™ PRECOTES™ 125×125 mm with PAG layer 300 µm
20× electrode wicks
1× applicator strips
2×10 ml electrode buffer solutions
10 ml heat exchange liquid
100 mg SERVA Blue W
100 mg SERVA Violet 17
60 µl IEF marker 3-10 SERVA liquid mix
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité