Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v)
Fournisseur: Serva
Attention
39554.01
SERA39554.01EA 0 EUR InStock
SERA39554.01
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v)
Chloroform : isoamyl alcohol
Formule: CHCl₃,C₅H₁₂O
Température de stockage: Température ambiante
ONU: 1888
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité