Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360,000 (K90)

Fournisseur: Serva

39609.02
SERA39609.02EA 0 EUR InStock
SERA39609.02
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360,000 (K90)
Polyvinylpyrrolidone


Formule: (C₆H₉NO)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076626
Numéro CAS: 9003-39-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité