Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS)

Fournisseur: Serva

39777.01
SERA39777.01EA 0 EUR InStock
SERA39777.01
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS)
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)


Formule: C₇H₁₅NO₄S
Point de fusion: > 250 °C
Point d'éclair: 110 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité