Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Polyéthylèneglycol 6.000

Fournisseur: Serva

39778.01
SERA39778.01EA 28.8 EUR InStock
SERA39778.01
Polyéthylèneglycol 6.000
Polyéthylèneglycol 6.000


Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: ∼250 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…62 °C
Densité: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01779614
Numéro CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité