Soude-sacs électronique
Fournisseur: SEVERIN ELECTROGERAETE
FS3604
SEVEFS3604EA 81.4 EUR InStock
SEVEFS3604
Soude-sacs électronique
Thermosoudeuses Soude sachet
Pour une fermeture hermétique des sachets sous vide.
  • Contrôle automatique du vide et élimination de l'air
  • Double fermeture hermétique pour plus de protection
  • Voyants pour le contrôle du vide et la fonction de fermeture hermétique
  • Rouleau de film hermétique (largeur de 29 cm) inclus (rouleaux supplémentaires disponibles séparément)
  • Stockage pour câble(s)
L×p×h: 355×142×100 mm
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Electronic bag sealer, FS 3604, with automatic recovery, output 160 W 1 SEVEFS3604
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité