Plaque chauffante
Fournisseur: SEVERIN ELECTROGERAETE
KP1091
SEVEKP1091EA 77.2 EUR InStock
SEVEKP1091
Plaque chauffante
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Plaque chauffante simple avec sécurité en cas de surchauffe.
  • Thermostat réglable en continu avec témoin lumineux
Ø de chauffe: 185 mm
Puissance: 1500 W
Lxpxh: 250×290×85 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité