Syringes, Cavro
Fournisseur: SGE a Trajan company
008140
SGEA008140EA 167 EUR InStock
SGEA008140
Syringes, Cavro
Seringues Seringues de chromatographie
These cavro syringes are a type of instrument syringes used in chromatography.
  • Luer lock termination
  • Gas tight plunger with CAVRO XL mounting hole
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité