Capillary columns, BPX-DXN
Fournisseur: SGE a Trajan company
054235
SGEA054235EA 1210 EUR InStock
SGEA054235
Capillary columns, BPX-DXN
Colonnes pour chromatographie
A high temperature, low bleed, highly inert GC column for the analysis of dioxins and related compounds.
  • Ideal for trace analysis and GC-MS
BPX-DXN is ideal for applications such as persistent organic pollutants (POPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs) and polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité