[EN]LINER AG 4MM ID TAPER OPTCHEM QW 1 * 5 Pce
Fournisseur: SGE a Trajan company
Avec/sans fente avec raccord simple et joint torique en laine de quartz prémonté et désactivation TI, Type: Revêtement désactivé pour Agilent HP4890, 5890, 6850, 6890 et 7890, Ø ext.: 6,3 mm, Ø int.: 4 mm, Longueur: 78,5 mm
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]LINER AG 4MM ID TAPER OPTCHEM QW 1 * 5 Pce SGEA09262019 1 * 5 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou