HyClone™ Earle's 1X Balanced Salt Solution (EBSS): Solution
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH30029.02
SH30029.02EA 22.61 EUR InStock
SH30029.02
HyClone™ Earle's 1X Balanced Salt Solution (EBSS): Solution
Buffers Tampons de culture de tissus
Balanced salt solution for cell culture applications.
  • All formulations incorporate a rigorous specification and approval process
  • Available in lot sizes that facilitate scale-up and manufacturing
  • Endotoxin Concentration 1.0 EU/mL
Certifications: Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Attention: Shelf life 24 months. Storage 15° to 3° C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité