Fetal bovine serum (United States), Hyclone™, standard
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH30088.03IH25
SH30088.03IH25EA 556 EUR InStock
SH30088.03IH25
Fetal bovine serum (United States), Hyclone™, standard
Sérums
HyClone standard fetal bovine serum (FBS), U.S. origin is an economical alternative to characterised and defined FBS. Standard FBS is ideal for research applications.
  • Sourced in the USA with complete traceability back to original source
  • Low in antibodies and high in growth factors
  • Produced using true pool technology for uniformity and consistency from bottle to bottle
  • Filtered through three sequential 100 nm (0.1 µm) pore size-rated filters
  • Virus panel testing according to 9 CFR 113.53
Standard FBS is assayed for gamma globulin, alkaline phosphatase,More Product Information
Collapse All
Désignation Stérilité Format du sérum Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
HyClone FBS Standard (US), heat inactivated, irradiated, 500 ml Filtré de manière stérile Frozen 500 ml SH30088.03IH25
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité