Kit de suppléments pour processus HyClone Cell Boost™
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH30890
SH30890EA 816 EUR InStock
SH30890
Kit de suppléments pour processus HyClone Cell Boost™
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Le kit de suppléments pour processus HyClone Cell Boost contient 6 échantillons de 100 g de suppléments conçus pour accroître la production de cellules de diverses lignées cellulaires. Chaque supplément est conçu pour fournir des nutriments à des cultures discontinues à alimentation programmée en substrat.
  • Les suppléments sont définis chimiquement et ne contiennent aucun composé d'origine animale.
  • Les suppléments ont été testés dans divers systèmes de culture, notamment des fioles à secouer et des bioréacteurs
  • Chaque supplément est également disponible en conditionnement plus volumineux, contactez-nous pour de plus amples informations
Each Cell Boost formula is designed to provide a range of nutrients in novel combinations for multiple mammalian cell types, ideal for fed-batch applications or media customization. Each supplement has been tested in a variety of cell culture systems, including shaker flasks and bioreactors. 
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité