CDM4Avian Media, HyClone™, HyClone products
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH31035.01
SH31035.01EA 270 EUR InStock
SH31035.01
CDM4Avian Media, HyClone™, HyClone products
Milieux de culture cellulaire
Designed for vaccine manufacturing using suspension cell culture with avian cell line.
  • Chemically defined (CD) animal-derived component-free (ADCF) formulation
  • Supports high peak cell density as well as enhanced viral infectivity and productivity
  • Economical, operation-reducing single formulation for cell propagation and viral production
  • Designed for small- to large-scale culture applications
  • Available in liquid (clear solution, pH 7,0 to 7,4) and powder (off-white, pH 5,0 to 7,0) formulations
HyClone CDM4Avian cell culture medium is developed for manufacturing of viral vaccines in avian cell lines, such as EB66 cells, and for the production of lytic viruses, such as measles, influenza, and Japanese encephalitis (JE); and of non-lytic viruses, such as the modified vaccinia Ankara (MVA) virus.
CDM4Avian is formulated for use in a variety of cell culture platforms, ranging from shaker flasks to WAVE™ and Xcellerex™ bioreactors.
Both powder medium and hydrated medium should be stored at 2 to 8 °C. Product should be stored away from light.
Osmolality: 290 to 330 mOsm/kg H₂O for liquid medium, 240 to 280 mOsm/kg H₂O (without NaHCO₃) for powder medium.
Endotoxin: <1 EU/ml for liquid medium, <10 EU/g for powder medium.
Collapse All
Désignation Format du milieu Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
CDM4Avian media without poloxamer 188, sodium bicarbonate, L-glutamine and phenol red Powder 5 L SH31035.01
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..