Filter cards, brown, for TPX chambers, SHANDON™
Fournisseur: Epredia
5991023
SHAN5991023EA 79 EUR InStock
SHAN5991023
Filter cards, brown, for TPX chambers, SHANDON™
Filtres Filtres pour centrifugation
Highly absorbent disposable filter cards for use with TPX chamber.
  • Use for sample volumes of 0,4 ml or less
  • For single chambers
Not for use with Cytofunnel™ disposable sample chambers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité