L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant SCF (CTGrade GMP) (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
500-02-50UG 500-02-100UG 500-02-1MG
SHBT500-02-50UGEA 874 EUR InStock
SHBT500-02-50UG SHBT500-02-100UG SHBT500-02-1MG
Human Recombinant SCF (CTGrade GMP) (from E. coli)
Protéines et Peptides
SCF is a multipotent factor which affects cells of the myeloid, erythroid, mast, and lymphoid lineages.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Lot-to-lot consistency
  • Animal free
  • Manufactured following GMP guidelines
Exists both as a membrane-bound and soluble form
Expressed by fibroblasts and endothelial cells promoting proliferation, migration, survival, and differentiation in hematopoietic progenitors, melanocytes, and germ cells
Promotes mast cell secretory function, chemotaxis, and adhesion
Enhances secretion of mediators in response to IgE-dependent activation
The biological activity of CTGrade GMP interleukins and growth factors is standardised, where applicable, to WHO International standards, providing cell and gene therapy developers consistent, lot-to-lot biological activity and performance
Host Cell Protein: ≤30 ng/ml
Host Cell DNA: ≤0,01 ng/ml
Sterility testing: No Growth
Mycoplasma: Negative
Attention: For research use or further manufacturing only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité