Villanueva Osteochrome bone stain
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
SHH0027-450ML
SHH0027-450MLEA 269 EUR InStock
SHH0027-450ML
Villanueva Osteochrome bone stain
Villanueva Osteochrome Bone stain
Useful for staining fresh, fixed, unembedded or plastic-embedded sections of bone. Villanueva osteochrome bone stain gives uniform and reproducible results. Useful in studying biopsy or postmortem tissue.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité