Alcools stériles, Premier-WFI Klercide 70/30™
Fournisseur: ECOLAB CONTAMINATION CONTROL
3035440 6600600
SHIE3035440EA 0 EUR InStock
SHIE3035440 SHIE6600600
Alcools stériles, Premier-WFI Klercide 70/30™
Produits nettoyants Désinfectants
Contiennent 70% d'isopropanol ou d'éthanol dénaturé (IMS) mélangé à de l'eau pour injections, filtré à 0,2 μm, mis en flacon sous triple emballage ISO classe 5; en salle blanche de catégorie B (teneur microbienne) et sous flux laminaire ISO classe 7 catégorie C avant irradiation, suivant un procédé validé, à un minimum de 25 kGy pour garantir l'obtention d'un alcool exempt de spores.
  • Taux d’endotoxines garanti sous 0.25 EU/ml
  • Particulièrement conçus pour salles blanches de catégorie A et B et des enceintes en contact ave le produit
  • Le SteriShield Delivery System™ garantit une durée de conservation de 6 mois
  • Certificats d'analyse, d'irradiation et de stérilité délivrés avec chaque lot
  • Entièrement validés et soumis à des tests CEN
Certifications: Normes EN : EN 1276 - Activité bactéricide ; EN 1650 - Activité fongicide ; Test de surface bactéricide EN 13697 .
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité