Reversed phase chromatography columns, Asahipak preparative type
Fournisseur: Resonac
F6820001
SHOWF6820001EA 5630 EUR InStock
SHOWF6820001
Reversed phase chromatography columns, Asahipak preparative type
Colonnes pour chromatographie
Polymer-based columns usable in 100% water and buffer solutions. Ideal for the analysis of basic substances.
  • Wide pH range (2 to 13)
  • Suitable for the analysis of proteins, peptides and amino acids
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité