Dehydrated culture media, R-2A agar suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Fournisseur: Merck
17209-500G
SIAL17209-500GEA 155 EUR InStock
SIAL17209-500G
Dehydrated culture media, R-2A agar suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
R-2A agar is used for heterotrophic plate count of water samples using longer incubation periods.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité