Dey-engley neutralising broth
Fournisseur: Merck
D3435-500G
SIALD3435-500GEA 315 EUR InStock
SIALD3435-500G
Dey-engley neutralising broth
Milieux pour microbiologie Milieux pour microbiologie déshydratés
Dey-Engley neutralising broth is used in disinfectant testing where neutralisation of the antiseptics and disinfectants is important for determining bactericidal activity.
Components include casein enzymatic hydrolysate (5,00), yeast extract (2,50), dextrose (10,0), sodium thiosulphate (6,00), sodium thioglycollate (1,00), sodium bisulphite (2,50), lecithin (7,00), polysorbate (80 5,00) and bromocresol purple (0,02).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité