Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Colorant selon Wright, certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

861375-25GEA 131 EUR InStock
861375-25G 861375-100G 861375-SPEC 861375-VAR
Colorant selon Wright, certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Colorant selon Wright
Wright stain, a modified romanowsky stain, is intended for differential staining of the cellular elements of blood. It comprises polychrome methylene blue and eosin B. Upon staining blood films with wright stain, the white blood cell nucleus and cytoplasm display characteristic blue or pink hues.

  • The purified dyes in wright stain eliminate inconsistent staining and yield reproducible lot-to-lot chromogenic responses
  • Reported to be superior to May-Grunwald stain in blood staining
  • Certified by the biological stain commission

Wright stain is intended for use in staining peripheral blood smears and bone marrow smears. It has been used to study the cytogenetics of human hematopoietic cells. It has also been employed in the karyotyping of human embryonic stem cells. It is also used for G-banding and helps in the analysis of poorly spread metaphases. Reported to be superior to May-Grunwald stain in blood staining.


Densité: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00082143
Numéro CAS: 68988-92-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Biological Stain Commission
Commission Certified Number
Pass
Solubility (Turbidity)
c = 1 mg/ml, Methanol
Clear to Turbid
Solubility (Colour) Purple to Very Dark Purple to Very Dark Blue and Black
Assay (HPLC)
Impurity: Azure C
≤4%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité