Drying time recorder for film applicators
Fournisseur: Industrial Physics
AB3500
SIMEAB3500EA 774.49 EUR InStock
SIMEAB3500
Drying time recorder for film applicators
Enregistreurs graphiques Enregistreurs
Drying time recorder tool can be used as an optional test tool for the automatic film applicators. This device allows the user to accurately define the drying time of various types of coatings within the time range of 1 minute to 48 hours. The drying time recorder option can be easily clamped on any standard automatic film applicator with firmware 2,01 and above.
  • With digital indication on drying stage
  • 'Intelligent recording' option significantly improves the resolution of longer drying process
Collapse All
Désignation l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Drying time recorder tool, aluminium/stainless steel 50×60×315 mm 280 g 1 SIMEAB3500
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité