Digital timer
Fournisseur: Industrial Physics
DI0085
SIMEDI0085EA 54.82 EUR InStock
SIMEDI0085
Digital timer
Minuteurs Minuteurs numériques
This dual digital timer can be pre-set for both 'in position' and 'recovery' time.
Certifications: Compliant with the ISO 2815-2003 standard.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité