Multi-gas detector, GasAlert MicroClip
Fournisseur: Industrial Physics
DM6000
SIMEDM6000EA 860 EUR InStock
SIMEDM6000
Multi-gas detector, GasAlert MicroClip
Systèmes de détection de gaz
The GasAlert MicroClip offers simultaneous monitoring of two gasses (O₂, LEL) in a rugged compact case for confined areas.
  • Hazardous materials (HAZMAT) response and other applications requiring gas monitoring
  • One-button operation with automatic calibration
  • Can record and transmit up to ten gas alarm events
Information de livraison: Supplied with sensors, lithium battery, stainless steel belt clip, calibration hose/cap and manual.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité