Roughness gauge
Fournisseur: Industrial Physics
LD0015
SIMELD0015EA 3540 EUR InStock
SIMELD0015
Roughness gauge
Contrôle des revêtements
This roughness meter offers a choice of 39 parameters.
  • Integrated drive unit
  • Internal memory for ten measurements
  • Possible extended storage via a micro SD card
Certifications: DIN 3274
Informations de commande: Includes a data analysis software and cable.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité