L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Durometers
Fournisseur: Industrial Physics
LD0551 LD0550
SIMELD0551EA 484.06 EUR InStock
SIMELD0551 SIMELD0550
Durometers
Duromètres
Durometers for measuring impression hardness of soft materials.
  • Equipped with a drag indicator, which holds the highest measured result
  • Delivery includes a simple test block
Range: 0 to 100 shore
Accuracy: 1 shore
Dimensions: 102×57×44 mm
Shore A type: For rubber, vinyl, elastomers, leather, PVC, silicone rubber, PTFE, neoprene.
Shore D type: For polyester, ABS, nylon, polyurethane, Kevlar, acryl, wood, polystyrene.
Certifications: Complies with DIN 53505, ISO 868 and ASTM D 2240
Informations sur les accessoires: The optional test standMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Durometer, type A 1 SIMELD0550
Durometer, type D 1 SIMELD0551
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité