Densimètre
Fournisseur: Industrial Physics
LD0560
SIMELD0560EA 4760 EUR InStock
SIMELD0560
Densimètre
Densimètres
Ce densimètre est conçu pour effectuer un calcul automatique de la densité et de la compensation de la température de l'eau.
  • Mesure d'échantillons flottants dans l'eau
  • Possibilité de mesurer un volume d'échantillon solide
  • Valeurs affichées automatiquement après le temps écoulé
Collapse All
Désignation Modèle Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Densimètre H-300S 1 SIMELD0560
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité