Reference photographs for painted steel surfaces, SSPC-VIS 2
Fournisseur: Industrial Physics
LD3056
SIMELD3056EA 326 EUR InStock
SIMELD3056
Reference photographs for painted steel surfaces, SSPC-VIS 2
Livres
SSPC-VIS 2 pictorial provides a method of evaluating degree of rusting on painted steel surfaces.
  • Series of full colour images
  • 27 black and white diagrams
  • Various degrees of spot, general and pinpoint rusting on painted steel surfaces
Text and tables provide a guide to the use of the reference photographs, scales and description of standard rust grades, comparison of SSPC, ASTM, ISO and other rust grade scales and other useful information.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité