Guide des revêtements de réservoirs
Fournisseur: Industrial Physics
LD3075
SIMELD3075EA 62 EUR InStock
SIMELD3075
Guide des revêtements de réservoirs
Livres
Ce guide peut aider le personnel du navire à évaluer les revêtements des réservoirs, cales et espaces afin de déterminer le respect des règles et réglementations de la classification des navires.
  • Définit les conditions de revêtement des réservoirs selon les classifications bonne/passable/mauvaise
  • Méthode IACS pour diviser les réservoirs en un certain nombre de « zones à l'étude » plus petites qui peuvent être facilement identifiées
  • Schémas permettant de définir la superficie, le pourcentage de dégradation des revêtements pour des structures de navire spécifiques et une comparaison des échelles de rouille
Des illustrations en couleur des revêtements des réservoirs dans diverses conditions et une section décrivant et montrant les zones sensibles à la corrosion et d'autres défauts courants font également partie de ce guide. La dernière section contient des croquis indiquant la terminologie et la nomenclature communes appliquées à la structure typique des principaux types de navires.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité