Coating conveyor ground tester
Fournisseur: Industrial Physics
LD5900
SIMELD5900EA 111 EUR InStock
SIMELD5900
Coating conveyor ground tester
Contrôle des revêtements
This coating conveyor ground tester is designed to detect whether items to be painted are sufficiently grounded and is generally used in electrostatic coating applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité