Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Digital resistivity meter for coatings, RE-45

Fournisseur: Industrial Physics
LD5950
SIMELD5950EA 3000 EUR InStock
SIMELD5950
Digital resistivity meter for coatings, RE-45
Testeurs de résistance
Equipment developed to measure the resistivity of paints, varnishes and liquids in a fast and precise way. Indispensable for the correct functioning of electrostatic paint installations.

  • Probe is immersed in the coating and the measured value is displayed on screen
  • Inside Auto scaling allows to measure all ranges of resistivity without changing the reading procedure
  • Readout is displayed in Megaohm (M)
  • Probe (length 230 mm, Ø 42 mm) is easy to clean
  • Helps saving paint and reducing paint waste

Range: 100 Kohm – 20000 Kohm (20 Mohm)
Power supply: 1× 9 V battery

Certifications: Meets ASTM D 5682 standards.

Information de livraison: Supplied in a protective case including verification certificate and manual.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité