UV pocket flashlight
Fournisseur: Industrial Physics
LD7290
SIMELD7290EA 94.9 EUR InStock
SIMELD7290
UV pocket flashlight
Éclairages Lampes UV
This UV pocket flashlight is designed to detect contaminations that react under UV illumination and can not be seen with naked eye such as some organic fats and alkaline contaminants. They are also suitable to inspect the cleanliness of steel prior to painting.
W×D: 32×126 mm
Information de livraison: Supplied with 3× AAA alkaline batteries.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité